Läs mer
Magnesiumbromid dietyleterat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15409029
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15409029 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15409029 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15481.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.30 SEK
    819.65 SEK / 25g
    Save 215.65 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258,24 g/mol
Magnesiumbromiddietyleteratet (MgBr2· OEt2)-metylsulfid (Me2S)-system är användbart för mild och kemoselektiv avskyddning av p-metoxibensyl (PMB)-eter. Lewis syra för katalys av Diels-Alder-reaktioner av homokirala 2-sulfinylmaleater med cyklopentadien. Magnesiumbromiddietyleterat används vid syntes av kiselinnehållande azolderivat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningssystem Magnesiumbromid-
dietyleterat (MgBr2· OEt2)-metylsulfid (Me2S)-systemet är användbart för mild och kemoselektiv avskyddning av p-metoxibensyl (PMB)-eter. Lewis syra för katalys av Diels-Alder-reaktioner av homokirala 2-sulfinylmaleater med cyklopentadien. Magnesiumbromiddietyleterat används vid syntes av kiselinnehållande azolderivat.
Löslighet Hydrolyserar i vatten
.
Noter
Fuktkänslig. Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium bromide diethyl etherate
CAS 29858-07-9
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Molekylformel C4H10Br2MgO
Linjär formel (CH3CH2)2O·MgBr2
MDL-nummer MFCD00064500
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1325
Känslighet Känslig för fukt
Synonym magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
InChI-nyckel JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
LEDER Br[Mg]Br.CCOCC
IUPAC-namn magnesium;etoxietan;dibromid
Molekylvikt (g/mol) 258.24
PubChem CID 11010650
Formel vikt 258.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.