Läs mer
Magnesiumbromideter, 99 %
Produktkod. p-3212833 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10616213 25 g Glasflaska 25g
10464833 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10616213 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 209700250
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29858-07-9
Molekylformel C4H10Br2MgO
Molekylvikt (g/mol) 258.24
MDL-nummer MFCD00064500
InChI-nyckel JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
PubChem CID 11010650
IUPAC-namn magnesium;etoxietan;dibromid
LEDER Br[Mg]Br.CCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium bromide ethyl etherate
Färg Beige till Vit
Flampunkt 35°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2O·MgBr2
Kvantitet 25 g
Fieser 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 258.24
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium bromide ethyl etherate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.