Läs mer
Magnesium Bromide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10715341 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10715341 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10715341 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/0400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 165°C
CAS 13446-53-2
Färg White
pH 6.5 to 8.0
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel Br2H12MgO6
MDL-nummer MFCD00149780
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide
InChI-nyckel LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
IUPAC-namn dibromomagnesium hexahydrate
Molekylvikt (g/mol) 292.20
PubChem CID 17749097
Formel vikt 292.21g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.