Läs mer
Magnesiumbromidhexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428630
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11428630 500 g 500g
11418630 100 g 100g
11408630 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428630 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046120.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Magnesiumbromidhexahydrat används som flamskyddsmedel. Används som källa till magnesiumjon och en kofaktor för många enzymer inklusive deoxiribonukleas (DNas) och olika restriktionsenzymer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-53-2
Molekylformel Br2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 292.20
MDL-nummer MFCD00149780
InChI-nyckel LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
LEDER O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium bromide hexahydrate
Smältpunkt 172°C
Färg Färglös
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Linjär formel MgBr2·6H2O
Löslighetsinformation Soluble in water, somewhat soluble in alcohol
IUPAC-namn magnesium;dibromid;hexahydrat
Formel vikt 292.22 (184.13 Anhydrous)
Procent renhet ≥98%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.00 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.