Läs mer
Magnesiumbromidhexahydrat, 99+%, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10318630 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10318630 250 g Glasflaska 250g
10703591 5 g Glass bottle 5g
10593561 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10318630 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 202512500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13446-53-2
Molekylformel Br2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 292.20
MDL-nummer MFCD00149780
InChI-nyckel LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
IUPAC-namn dibrommagnesiumhexahydrat
LEDER O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium bromide hexahydrate
Smältpunkt 165.0°C
Namnnotering p.a.
Färg Vitt
pH 6.5 to 8 (5% soln. at 20°C)
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99% min. (Complexometry)
Linjär formel MgBr2·6H2O
Fieser 13,259; 15,194; 16,199
Merck Index 14, 5659
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 292.21
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.