Läs mer
Magnesium Bromide Hexahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Bromide Hexahydrate |
| CAS | 13446-53-2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Molekylformel | Br2Mg.6[H2O] |
| Synonym | Magnesium Bromide Hexahydrate, Magnesium Dibromide Hexahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2 |
| LEDER | Br[Mg]Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.21 |