Läs mer
Magnesiumbromid, TRC
Produktkod. 30473432
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473432 5 g
30471840 1 g
30475491 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30473432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM1103855G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7789-48-2
Molekylformel Br2Mg
Molekylvikt (g/mol) 184.11
Synonym Magnesium Dibromide
IUPAC-namn magnesium; Dibromid
LEDER [Mg+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Magnesium Bromide
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formel vikt 181.8217
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.