Läs mer
Magnesiumbromid, TRC
Produktkod. 30475491
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475491 250 mg
30473432 5 g
30471840 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30475491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM110385250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-48-2
Molekylformel Br2Mg
Molekylvikt (g/mol) 184.11
Synonym Magnesium Dibromide
IUPAC-namn magnesium; Dibromid
LEDER [Mg+2].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Bromide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formel vikt 181.8217