Läs mer
Magnesium Butyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Butyrate |
| CAS | 556-45-6 |
| Molekylformel | 2(C4H7O2) • Mg |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Magnesium Butyrate, Magnesium Butanoate, Butanoic Acid Magnesium Salt, Butyric Acid Magnesium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/2C4H8O2.Mg/c2*1-2-3-4(5)6;/h2*2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [O-]C(CCC)=O.[Mg+2] |
| IUPAC-namn | magnesium;butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.10243 |
| Formel vikt | 198.0743 |