Läs mer
Magnesiumkarbonat basiskt, tungt, extra rent
Produktkod. 10177180 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
10kg
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10177180 500 g Plastflaska 500g
15224734 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
15234734 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10177180 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 413405000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 SEK
    494.65 SEK / 500g
    Save 65.35 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Magnesiumkarbonatbasisk, tung, 40 till 45 % (MgO), CMgO3, CAS-nummer-39409-82-0, 500g, förlust vid kalcination: 55 till 60%, Vit, 208-915-9, 84,31, Extra Pure, MgCO3, 15 5724, MFCD00011107, Plastflaska, Pulver, OM2470000 | CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467,63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39409-82-0
Molekylformel C4H10Mg5O18
Molekylvikt (g/mol) 467.63
MDL-nummer MFCD00149783
InChI-nyckel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
IUPAC-namn pentamagnesium(2+)tetrahydratdihydroxidtetrakarbonat
LEDER O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium carbonate basic, heavy
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Linjär formel MgCO3
Merck Index 15,5724
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i etanol, lösliga i syror
Formel vikt 84.31
Procent renhet 40 till 45 % (MgO)
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.