Läs mer
Magnesium carbonate basic, Honeywell™
Produktkod. 15666060 Handla allt Solstice Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15666060 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15666060 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 630621KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Purum p.a., heavy,≥40% (MgO)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Magnesium carbonate basic
CAS 39409-82-0
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C4H10Mg5O18
Linjär formel MgCO3
MDL-nummer MFCD00149783
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
LEDER O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
Molekylvikt (g/mol) 467.63
Formel vikt 84.31g/mol
Procent renhet ≥40% (MgO)