Läs mer
Magnesium Carbonate Basic, Solstice
Produktkod. 15681240 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15681240 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15681240 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 131171KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., E504, light, powder (light), 40-45% Mg (as MgO) basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Carbonate Basic
Namnnotering Meets analytical specification of Ph. Eur.BP
CAS 39409-82-0
Fysisk form Powder
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C4H10Mg5O18
Linjär formel MgCO3
MDL-nummer MFCD00149783
UN-nummer NONH for all modes of transport
InChI-nyckel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
LEDER O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
IUPAC-namn pentamagnesium(2+) tetrahydrate dihydroxide tetracarbonate
Molekylvikt (g/mol) 467.63
Formel vikt 84.31g/mol
Kvalitet puriss.
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40 to 45% Mg (as MgO) basis