Läs mer
Magnesiumkarbonathydroxidhydrat, Puratronic™ 99,996 % (metallbas)
Produktkod. 11336897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336897 5 g 5g
11346897 25 g 25g
11356897 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010796.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467,63 g/mol
Magnesiumkarbonathydroxidhydrat används som torrare, färgfikativ, antiklumpningsmedel, bärare, svällningsmedel, surhetsreglerande medel. Magnesiumkarbonat är produktionen av magnesiumoxid genom kalcinering. Magnesit- och dolomitmineraler används för att tillverka eldfasta tegelstenar. MgCO3 används också i golv, brandskydd, brandsläckningskompositioner, kosmetika, dammpulver och tandkräm. Andra applikationer är som fyllmedel, rökdämpande medel i plast, ett förstärkningsmedel i neoprengummi, ett torkmedel, ett laxermedel för att lossa tarmarna och färgretention i livsmedel. Dessutom används högrent magnesiumkarbonat som antacida och som tillsats i bordssalt för att hålla det fritt flytande.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39409-82-0
Molekylformel C4H10Mg5O18
Molekylvikt (g/mol) 467.63
MDL-nummer MFCD00149783
InChI-nyckel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Synonym Magnesium carbonate, basic; Magnesium hydroxide carbonate
IUPAC-namn pentamagnesium(2+)tetrahydratdihydroxidtetrakarbonat
LEDER O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium carbonate hydroxide hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,5660
Löslighetsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vikt 142.63 (Anhydrous)
Procent renhet 99.996%
Kvalitet Puratronic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.