Läs mer
Magnesiumkarbonathydroxidpentahydrat, lätt, 98 %
Produktkod. 15477515
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15477515 1000 g 1000g
15497515 250 g 250g
15487515 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15477515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18070.0B
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
CAS: 56378-72-4 | C4H12Mg5O19 | 485,65 g/mol
Magnesiumkarbonathydroxidpentahydrat används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Magnesiumkarbonathydroxidpentahydrat används som farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet
Löslig i vatten och syror. Olösligt i alkohol.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56378-72-4
Molekylformel C4H12Mg5O19
Molekylvikt (g/mol) 485.65
MDL-nummer MFCD00149784
InChI-nyckel SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
Synonym acmc-20akln, ksc492i1t, magnesium carbonate hydroxide pentahydrate, light, magnesium hydrogen carbonate hydroxide-water 1/1/1/5
IUPAC-namn pentamagnesium(2+)pentahydratdihydroxidtetrakarbonat
LEDER O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Magnesium carbonate hydroxide pentahydrate
Namnnotering Ljus
Kvantitet 1000 g
Densitet 2.16
Linjär formel 4MgCO3·Mg(OH)2·5H2O
Löslighetsinformation Löslig i vatten och syror. Olöslig i alkohol.
Formel vikt 485,65 (395,58 vattenfattig)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.