Läs mer
Magnesiumkarbonathydroxid, tetrahydrat, vitt pulver, MgO cirka 40–43,5 %
Produktkod. 11367658
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367658 100 g 100g
11357658 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033333.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
CAS: 39409-82-0 | C4H10Mg5O18 | 467,63 g/mol
Magnesiumkarbonathydroxidtetrahydrat används som blandning med huntit och som fyllmedel i polymerer. Det fungerar som ett flamskyddsmedel och brandhämmande tillsats för polymerer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 39409-82-0
Molekylformel C4H10Mg5O18
Molekylvikt (g/mol) 467.63
MDL-nummer MFCD00149783
InChI-nyckel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
Synonym Magnesium carbonate, basic, Magnesium hydroxide carbonate
IUPAC-namn pentamagnesium(2+)tetrahydratdihydroxidtetrakarbonat
LEDER O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium carbonate hydroxide tetrahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall MgO cirka 40–43,5 %
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 467,67 (395,58 vattenfri)
Kvalitet Reagens
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.