Läs mer
Magnesium Carbonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Carbonate (AS) |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH2O3.Mg/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2 |
| Formel vikt | 83.9698 |