missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Magnesiumklorid, 1 M aq. soln., sterilfiltrerat.

Produktkod. p-7042002
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
125 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15483679 125 mL 125ml
15493679 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15483679 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61014.=E
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95,21 g/mol

Magnesiumklorid, 1 M aq. soln., steril används som en utmärkt magnesiumjonkälla för syntes och biologisk forskning. Magnesiumklorid används i stor utsträckning för att tillföra magnesiumjonen i olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive PCR-reaktioner och buffertar. Den användes för att bereda buffert för att lysera celler för immunoutfällning1 och för att bereda serumfritt medium för elektrofysiologiska studier av råtthjärna-skivkulturer.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Användningsområden
Magnesiumklorid, 1M aq. soln., steril används som en utmärkt magnesiumjonkälla för syntes och biologisk forskning. Magnesiumklorid används i stor utsträckning för att tillföra magnesiumjonen i olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive PCR-reaktioner och buffertar. Den användes för att bereda buffert för att lysera celler för immunoutfällning1 och för att bereda serumfritt medium för elektrofysiologiska studier av råtthjärna-skivkulturer.

Löslighet Löslig i vatten (
542 mg/ml vid 20 C), °alkohol, metanol (15,5 g/100 g vid 0 °C) och etanol (3,61 g/100 g vid °0 C).

Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Mycket hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7786-30-3
Molekylformel Cl2Mg
Molekylvikt (g/mol) 95.21
MDL-nummer MFCD00011106
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Magnesium chloride
Namnnotering sterilt
Fysisk form Vätska
Kvantitet 125 mL
Linjär formel MgCl2
Löslighetsinformation Löslig i vatten (542 mg/ml vid 20 °C), alkohol, metanol (15,5 g/100 g vid 0 °C) och etanol (3,61 g/100 g vid 0 °C).
IUPAC-namn magnesium; diklorid
Formel vikt 95.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.