Läs mer
Magnesiumklorid, 1 M aq. soln.
Produktkod. 15404799
Change view
Kvantitet:
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15404799 50 mL -
15414799 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15404799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62411.AD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.04 SEK
    661.65 SEK / 50ml
    Save 120.39 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95,21 g/mol
Magnesiumklorid, 1 M aq. soln., steril används som en utmärkt magnesiumjonkälla för syntes och biologisk forskning. Magnesiumklorid används i stor utsträckning för att tillföra magnesiumjonen i olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive PCR-reaktioner och buffertar. Den användes för att bereda buffert för att lysera celler för immunoutfällning1 och för att bereda serumfritt medium för elektrofysiologiska studier av råtthjärna-skivkulturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Magnesiumklorid, 1M aq. soln., steril används som en utmärkt magnesiumjonkälla för syntes och biologisk forskning. Magnesiumklorid används i stor utsträckning för att tillföra magnesiumjonen i olika molekylärbiologiska tillämpningar, inklusive PCR-reaktioner och buffertar. Den användes för att bereda buffert för att lysera celler för immunoutfällning1 och för att bereda serumfritt medium för elektrofysiologiska studier av råtthjärna-skivkulturer.
Löslighet Löslig i vatten (
542 mg/ml vid 20 C), °alkohol, metanol (15,5 g/100 g vid 0 °C) och etanol (3,61 g/100 g vid °0 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Mycket hygroskopisk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7786-30-3
Molekylformel Cl2Mg
Molekylvikt (g/mol) 95.21
MDL-nummer MFCD00011106
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Linjär formel MgCl2
Löslighetsinformation Löslig i vatten (542 mg/ml vid 20 °C), alkohol, metanol (15,5 g/100 g vid 0 °C) och etanol (3,61 g/100 g vid 0 °C).
IUPAC-namn magnesium; diklorid
Formel vikt 95.22
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M aq. soln.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.