Läs mer
Melford Magnesiumklorid 2M lösning
Produktkod. 30018487
Change view
Kvantitet:
50 mL
Produktkod. Kvantitet
30018487 50 mL
1 options
Produktkod. 30018487 Leverantör Melford Leverantörsnummer M2450050.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Levereras som 5 x 10 ml.
Levereras som 5 x 10 ml. Sterilfiltrerad till 0,22 μm.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride 2 M Solution
CAS 7786-30-3
Kvantitet 50 mL
Molekylformel MgCl2