Läs mer
Magnesiumklorid, 6-hydrat, kristall, multikompendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15539660 Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 15539660
Brand: Avantor J.T.Baker 244901
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride
Namnnotering 6-Hydrate
CAS 7791-18-6
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl2H12MgO6
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.30
Formel vikt 203.3
Kvalitet Multi-Compendial/USP
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.57kg