Läs mer
Magnesiumklorid, 6-hydrat, kristall, USP - FCC, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Chloride |
| Namnnotering | 6-Hydrate |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | MgCl2·6H2O |
| Formel vikt | 203.3 |
| Kvalitet | FCC/USP |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 1.57kg |