Läs mer
Magnesium Chloride, 6-Hydrate, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15340425 Handla allt Avantor Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15340425 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15340425 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 400301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Molecular Biology Applications
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride
Namnnotering 6-Hydrate
CAS 7791-18-6
Fysisk form Crystals
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl2H12MgO6
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium(2+) hexahydrate dichloride
Molekylvikt (g/mol) 203.30
Formel vikt 203.3
Kvalitet Ultrapure Bioreagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 1.57kg