Läs mer
Melford Vattenfri magnesiumklorid
Produktkod. 30018488
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018488 1 kg
1 options
Produktkod. 30018488 Leverantör Melford Leverantörsnummer M250001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 7786-30-3
Molekylformel: MgCl 2
Molekylvikt: 95,22
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride, Anhydrous
CAS 7786-30-3
Kvantitet 1 kg
Molekylformel MgCl2