Läs mer
Magnesiumklorid, vattenfri, MP Biomedicals
Produktkod. 11421856 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421856 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11421856 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0520984480
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    537.47 SEK / 100g
    Save 27.53 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride
CAS 7786-30-3
Kvantitet 100 g
Molekylformel Cl2Mg
MDL-nummer MFCD00011106
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium(2+)-diklorid
Molekylvikt (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formel vikt 95.22