Läs mer
Magnesiumklorid anhydr, TRC
Produktkod. 30472064
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472064 500 g
30476435 25 g
30471123 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30472064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM110333500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7786-30-3
Molekylformel MgCl2
Molekylvikt (g/mol) 95.21
Synonym Aerotex Accelerator MX, C-TEK, Catalyst G, Ekimac, FIX-Mg, Freecat MX, HMC 23D, Magnesium Dichloride, Magnesium(II) Chloride, Magnogene, NSC 529832, Soft Wafer, TMT 2, TMT 4, White Nigari, White Nigari NS
IUPAC-namn magnesium; Diklorid
LEDER [Mg+2].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride anhydrous
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/2ClH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Formel vikt 93.9227