Läs mer
Melford Magnesiumklorid, hexahydrat
Produktkod. 30018481
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018481 500 g
30018480 1 kg
30018479 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018481 Leverantör Melford Leverantörsnummer M24000500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Mycket använt reagens inom kemi och molekylärbiologi som en källa till magnesiumjoner.
Mycket använt reagens inom kemi och molekylärbiologi som en källa till magnesiumjoner.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride, Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Kvantitet 500 g
Molekylformel MgCl2-6H2O