Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, 98+%, extra rent
Produktkod. 12625097 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12625097 1 kg 1kg
12635097 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12625097 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447700010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride hexahydrate
Smältpunkt 117,0 °C
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,0 till 101 % (Komplexometri)
Linjär formel MgCl2·6H2O
Merck Index 15,5726
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2350 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 203.31
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Extra ren
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.