Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, 99,0-101,0 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11450532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450532 1 kg 1kg
11460532 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219142101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 SEK
    1168.43 SEK / 1kg
    Save 61.57 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 7791-18-6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride Hexahydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99.0-101.0%
Molekylformel MgCl2 · 6H2O
Formel vikt 203.3
Kvalitet ACS-reagens