Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, 99,0-101,0 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Magnesium Chloride Hexahydrate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 5 kg |
| Analysprocentintervall | 99.0-101.0% |
| Molekylformel | Cl2H12MgO6 |
| Formel vikt | 203.3 |
| Procent renhet | 99 to 102% |
| Kvalitet | ACS-reagens |