Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, 99+%, ACS-reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10175753 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Produktkod. 10175753
Brand: Thermo Scientific Acros 413410025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride hexahydrate
Smältpunkt 117.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 2.5 kg
Analysprocentintervall 99.0 to 102% (Complexometry)
Linjär formel MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Löslighetsinformation Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formel vikt 203.31
Procent renhet ≥99%
Kvalitet ACS-reagens
Förpackning Plastflaska
Nedbrytningsinformation >106°C
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.