Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, ACS, 99,0–102,0 %
Produktkod. 11333278
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333278 500 g 500g
11323278 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036226.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203,30 g/mol
Används i polymeraskedjereaktioner (PCR). Används för dammkontroll, iskontroll och vägstabilisering. Används i en mängd olika applikationer som gödningsmedel, mineraltillskott för djur, avloppsvattenrening, konstgjort havsvatten, textilier, papper, brandskyddsmedel, cement och brandsläckare. Används i flera läkemedel och aktuella eller hudrelaterade applikationer. Fungerar som koagulant vid framställning av tofu från sojamjölk. Fungerar som bedövningsmedel för bläckfiskar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride hexahydrate
Smältpunkt 117 °C (dekomposition)
Namnnotering För analys ACS
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,0 till 102,0 %
Merck Index 14,5662
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten och alkohol. Lätt löslig i aceton och pyridin.
Formel vikt 203,30 (95,22 Vattenfattig)
Procent renhet 99,0 till 102,0 %
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 1.570 g/mL
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.