Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, ACS-reagenskvalitet, Scharlab
Beskrivning
- Molekylformel: MgCl 2•6H2O
- Molar massa: 203,30 g/mol
- CAS: 7791-18-6
- EIN ECS nr: 232-094-6
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | ∼117 °C (dekomposition) |
| CAS | 7791-18-6 |
| pH | 5,0 – 6,5 (5 %, vatten) |
| Kvantitet | 1 kg |
| Molekylformel | Cl2H12MgO6 |
| MDL-nummer | MFCD00149781 |
| InChI-nyckel | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
| IUPAC-namn | magnesium(2+)hexahydratdiklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 203.30 |
| Visa mer |