Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, cellkulturreagens
Beskrivning
Magnesiumklorid, hexahydrat används i stor utsträckning som en källa till magnesiumjoner i kemi- och molekylärbiologitillämpningar. I biologiska system är magnesium en kofaktor för många enzymer inklusive deoxiribonukleas (DNas) och olika restriktionsenzymer. Spelar också en roll i cellmembranintegritet, muskelcellsfysiologi, kardiovaskulär och muskulär aktivitet och nukleinsyrastruktur. Magnesiumkloridlösning är ett gynnsamt val som elueringsbuffert för reningar av antikroppsaffinitetskolonn; det är mycket mildare för de flesta antigener än sur eluering, vilket möjliggör återanvändning av antigenkolonnen. Också en väsentlig kofaktor för DNA-polymeraset vid polymeraskedjereaktion (PCR) amplifiering. Används vid brandsäkring av trä, ullförkolning och förband av bomullstyg; Används även i desinfektionsmedel, magnesiacement, brandsläckare, golvsopningsmedel och kaseinlim; Används även för att göra pergamentpapper och konstläder; Har använts terapeutiskt som ett renande medel och för att behandla bovin hypomagnesemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Magnesiumklorid, hexahydrat används i stor utsträckning som en källa till magnesiumjoner i kemi- och molekylärbiologitillämpningar. I biologiska system är magnesium en kofaktor för många enzymer inklusive deoxiribonukleas (DNas) och olika restriktionsenzymer. Spelar också en roll i cellmembranintegritet, muskelcellsfysiologi, kardiovaskulär och muskulär aktivitet och nukleinsyrastruktur. Magnesiumkloridlösning är ett gynnsamt val som elueringsbuffert för reningar av antikroppsaffinitetskolonn; det är mycket mildare för de flesta antigener än sur eluering, vilket möjliggör återanvändning av antigenkolonnen. Också en väsentlig kofaktor för DNA-polymeraset vid polymeraskedjereaktion (PCR) amplifiering. Används vid brandsäkring av trä, ullförkolning och förband av bomullstyg; Används även i desinfektionsmedel, magnesiacement, brandsläckare, golvsopningsmedel och kaseinlim; Används även för att göra pergamentpapper och konstläder; Har använts terapeutiskt som ett renande medel och för att behandla bovin hypomagnesemi.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Magnesium chloride hexahydrate |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Odör | Luktfritt |
| Merck Index | 14,5662 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 20 °C 546 g/L. Löslig i och alkohol. |
| Formel vikt | 203,30 (95,22 Vattenfattig) |
| Kvalitet | Cellkulturreagens |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.