Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, cellkulturreagens
Product Code. 15430257
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15430257 1 kg 1kg
15410257 250 g 250g
15420257 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15430257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62575.A1
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203,30 g/mol
Magnesiumklorid, hexahydrat används i stor utsträckning som en källa till magnesiumjoner i kemi- och molekylärbiologitillämpningar. I biologiska system är magnesium en kofaktor för många enzymer inklusive deoxiribonukleas (DNas) och olika restriktionsenzymer. Spelar också en roll i cellmembranintegritet, muskelcellsfysiologi, kardiovaskulär och muskulär aktivitet och nukleinsyrastruktur. Magnesiumkloridlösning är ett gynnsamt val som elueringsbuffert för reningar av antikroppsaffinitetskolonn; det är mycket mildare för de flesta antigener än sur eluering, vilket möjliggör återanvändning av antigenkolonnen. Också en väsentlig kofaktor för DNA-polymeraset vid polymeraskedjereaktion (PCR) amplifiering. Används vid brandsäkring av trä, ullförkolning och förband av bomullstyg; Används även i desinfektionsmedel, magnesiacement, brandsläckare, golvsopningsmedel och kaseinlim; Används även för att göra pergamentpapper och konstläder; Har använts terapeutiskt som ett renande medel och för att behandla bovin hypomagnesemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Magnesiumklorid, hexahydrat används i stor utsträckning som en källa till magnesiumjoner i kemi- och molekylärbiologitillämpningar. I biologiska system är magnesium en kofaktor för många enzymer inklusive deoxiribonukleas (DNas) och olika restriktionsenzymer. Spelar också en roll i cellmembranintegritet, muskelcellsfysiologi, kardiovaskulär och muskulär aktivitet och nukleinsyrastruktur. Magnesiumkloridlösning är ett gynnsamt val som elueringsbuffert för reningar av antikroppsaffinitetskolonn; det är mycket mildare för de flesta antigener än sur eluering, vilket möjliggör återanvändning av antigenkolonnen. Också en väsentlig kofaktor för DNA-polymeraset vid polymeraskedjereaktion (PCR) amplifiering. Används vid brandsäkring av trä, ullförkolning och förband av bomullstyg; Används även i desinfektionsmedel, magnesiacement, brandsläckare, golvsopningsmedel och kaseinlim; Används även för att göra pergamentpapper och konstläder; Har använts terapeutiskt som ett renande medel och för att behandla bovin hypomagnesemi.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride hexahydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,5662
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C 546 g/L. Löslig i och alkohol.
Formel vikt 203,30 (95,22 Vattenfattig)
Kvalitet Cellkulturreagens
Odör Luktfritt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.