Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Produktkod. 10647032 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
1kg
2kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10647032 500 g Pulverburk av plast 500g
10376140 1 kg Pulverburk av plast 1kg
10657032 2 kg Pulverburk av plast 2kg
10030260 5 kg Plastfat 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10647032 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer M/0600/53
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Smältpunkt 117 °C
Färg Vitt
pH 5 till 6.5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Formel vikt 203,31 g/mol
Förpackning Pulverburk av plast