Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, certifierad AR för analys, uppfyller analytiska specifikationer från Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 117 °C |
| Färg | Vitt |
| pH | 5 till 6.5 |
| Fysisk form | Pulver/fast |
| Kvantitet | 2 kg |
| Formel vikt | 203,31 g/mol |
| Förpackning | Pulverburk av plast |