Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat (kristallin/cellkultur)
Produktkod. 11421911 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421911 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11421911 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219469890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 SEK
    864.64 SEK / 500g
    Save 43.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity magnesium chloride hexahydrate designed for use as a cell culture reagent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride Hexahydrate (Crystalline/Cell Culture)
CAS 7791-18-6
Fysisk form Crystalline Powder
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl2H12MgO6
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.30
Procent renhet 99.1%
Kvalitet Cell Culture