Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11411911 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411911 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11411911 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219469880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    491.00 SEK
    467.38 SEK / 100g
    Save 23.62 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
High-purity white crystalline powder suitable for a variety of laboratory applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride Hexahydrate
CAS 7791-18-6
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Molekylformel Cl2H12MgO6
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.30
Formel vikt 203.3