Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, Fisher BioReagents
Produktkod. 10386743
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10386743 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 10386743 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP214500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7791-18-6 | Cl2H12MgO6 | 203,30 g/mol
Poly flaska; 500 g
Magnesiumklorid är lämplig för användning vid framställning av buffertlösningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride Hexahydrate
Smältpunkt 117 °C
CAS 7791-18-6
Färg Vitt
pH 5 till 6.5
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall ≥99.0 %
Anteckningar om analysprocent ≥99,0 %
Molekylformel Cl2H12MgO6
MDL-nummer MFCD00011106
Merck Index 15, 5726
Synonym magnesium chloride, mgcl2, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium; diklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.30
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formel vikt 203.31
Procent renhet ≥99.0%
Förpackning Poly flaska
Nedbrytningsinformation >106 °C