Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15671260
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
6kg
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15671260 1 kg 1kg
15681260 2.5 kg 2.5kg
15601270 6 x 1 kg Paket med 6
15691260 6 kg 6kg
15611270 6 x 2.5 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15671260 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 131521KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 SEK
    597.13 SEK / 1kg
    Save 54.87 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-01-2027
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer av BP, FCC, European Pharmacopoeia, E511,≤ 0,0001 % Al, 99-101 %,
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium Chloride Hexahydrate
Namnnotering Uppfyller analytisk specifikation från Ph. Eur.BP, FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel MgCl2 · 6H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 203,3 g/mol
Procent renhet 99 till 101 %
Kvalitet puriss.