Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15677970 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
12kg
1kg
2.5kg
500g
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15677970
Brand: Honeywell-Fluka M92721KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ACS-reagens, 99,0-102,0 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Molekylvikt (g/mol) 203.30
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride hexahydrate
Kvantitet 1 kg
Linjär formel MgCl2 · 6H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 203.3g/mol
Procent renhet 99 to 102%