Läs mer
Magnesiumkloridhexahydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11440532 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11440532 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11440532 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02191421.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    663.00 SEK
    630.96 SEK / 500g
    Save 32.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används för att framställa renatureringsbuffert. Magnesiumkloridhexahydrat, MP Biomedicals är ett oorganiskt salt som kan genereras från den sura laklösningen av magnesitavfall. Det är ett potentiellt fasförändringsmaterial (PCM ) för att lagra värmeenergi i
Magnesiumkloridhexahydrat (MgCl2.6H2O) har använts för att framställa renatureringsbuffert som används för renaturering av denaturerade peptidoglykan (PGN) hydrolytiska enzymer. Den kan användas som en katalysator vid framställning av 3,4-dihydropyrimidin-2-(lH)-oner. Resultatet av att förändra poly(vinylalkohol) (PVA ) filmer med magnesiumkloridhexahydrat har undersökts. Dess förmåga att minska brännbarheten hos bomullstyger har också studerats.
Specifikationer
CAS 7791-18-6
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 500 g
Molekylformel Cl2H12MgO6
MDL-nummer MFCD00149781
Synonym Magnesium dichloride hexahydrate, Magnesium chloride hydrate, Magnesium chloride
Löslighetsinformation Löslig i vatten (500 mg/ml), vilket ger en klar, färglös lösning.
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.30
Formel vikt 203.3
Procent renhet 99 till 102 %
Kvalitet ACS-reagens