Läs mer
Thermo Scientific™ MgCl2 (magnesiumklorid) (25 mM)
Produktkod. 11823613
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11823613 5 mL 5ml
1 options
Produktkod. 11823613 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0359
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Thermo Scientific™ PCR-reagenser uppfyller höga kvalitetsstandarder för att ge exakta resultat även från de mest utmanande molekylärbiologiska tillämpningarna.
Thermo Scientific™ PCR-reagenser uppfyller höga kvalitetsstandarder för att generera exakta resultat även från de mest utmanande molekylärbiologiska tillämpningarna. Magnesiumjoner (Mg2+) är en viktig komponent i PCR-reaktioner där de interagerar med DNA-mallen, dNTP:er och Taq DNA-polymeras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesiumklorid
Koncentration 25 mM
För användning med (applikation) Standard PCR
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 mL
Inkluderar • 25 mM MgCl2, 5 ml
Förvara vid -20 °C.