Läs mer
Magnesiumklorid, rent
Produktkod. 10159872 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10159872 1 kg Plastflaska 1kg
10697473 100 g Plastflaska 100g
10742685 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
13498478 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10159872 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 223210010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.56 SEK
    1018.65 SEK / 1kg
    Save 160.91 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7786-30-3
Molekylformel Cl2Mg
Molekylvikt (g/mol) 95.21
MDL-nummer MFCD00011106
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifications
Kokpunkt 1412,0 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride
Smältpunkt 708,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Förlust vid torkning 1,5 % max. (105 °C, 2 timmar)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel MgCl2
Fieser 11,31
Merck Index 15,5726
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 540 g/L (20 °C)
IUPAC-namn magnesium(2+)-diklorid
Formel vikt 95.21
Procent renhet ≥98,0 % (på torrt ämne)
Kvalitet Ren
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.