Läs mer
Magnesiumkloridlösning EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12980864 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12980864 1000 mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12980864 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 030 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1142.64 SEK / 1000ml
    Save 327.36 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride solution
Förpackning Flaska
CAS 7791-18-6
Molekylformel Cl2H12MgO6
Koncentration 0.1 M
MDL-nummer MFCD00149781
InChI-nyckel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
LEDER O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium(2+)hexahydratdiklorid
Molekylvikt (g/mol) 203.30
Kvantitet 1000 mL
Kvalitet Eu. Ph. Referens