Läs mer
Magnesiumkloridlösning, Solstice
Produktkod. 15656060
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Polyflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15656060 1 L Polyflaska 1 L
1 options
Produktkod. 15656060 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 630201L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 SEK
    454.97 SEK / 1 L
    Save 42.03 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Volymetrisk, 1,0 M MgCl2
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt >100 °C
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride solution
Smältpunkt <0 °C
CAS 7786-30-3
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Molekylformel Cl2Mg
Linjär formel MgCl2
MDL-nummer MFCD00011106
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]
IUPAC-namn magnesium; diklorid
Molekylvikt (g/mol) 95.21
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
Formel vikt 95,21 g/mol
Odör Luktfritt
Förpackning Polyflaska
Densitet 1,08 g/kubikcentimeter
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Magnesium chloride solution