Läs mer
Magnesiumklorid, ultratorrt, 99,9 % (metallbas)
Produktkod. 11358547
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358547 10 g 10g
11368547 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035707.09
 Begränsad artikel
I lager
Används i stor utsträckning som källa till magnesiumjoner, medfaktor för många enzymer, för dammkontroll och vägstabilisering. Används även vid avloppsrening, väggskivor, konstgjort havsvatten, fodertillskott, textilier, papper, brandskyddsmedel, cement och kylsaltlake. | CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95,21 g/mol
Det används i stor utsträckning som en källa till magnesiumjon, co-faktor för många enzymer, för dammkontroll och vägstabilisering. Används även för rening av avloppsvatten, murskivor, konstgjort havsvatten, fodertillskott, textilier, papper, brandskyddsmedel, cement och kylsaltlösning. Det är ett viktigt koaguleringsmedel, en elueringsbuffert för reningar av antikroppsaffinitetskolonn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7786-30-3
Molekylformel Cl2Mg
Molekylvikt (g/mol) 95.21
MDL-nummer MFCD00011106
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
IUPAC-namn magnesium; diklorid
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride
Smältpunkt 714°C
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 10 g
Linjär formel MgCl2
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and alcohol.
Formel vikt 95.22
Procent renhet 99.9%
Förpackning Ampulerad under argon
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.32
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.