missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Magnesium chloride, ultra dry, 99.99% (metals basis)

Produktkod. 11320078
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11320078

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042850.22

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95.21 g/mol

Magnesiumklorid används vanligtvis som en Lewis sur katalysator. Det används som flockningsmedel, analytiskt reagens, bedövningsmedel för bläckfiskar, och även i olika magnesiumcement och keramik. Den används för dammkontroll och vägstabilisering. Det används i brandsläckare, polymeraskedjereaktion (PCR) och vätelagring. Det är en prekursor för magnesiummetall och andra magnesiumföreningar.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 7786-30-3
Molekylformel Cl2Mg
Molekylvikt (g/mol) 95.21
MDL-nummer MFCD00011106
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]

Specifications

Kemiskt namn eller material Magnesium chloride, ultra dry
Smältpunkt 714°C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Highly soluble in water with evolution of heat. Slightly soluble in acetone and pyridine.
IUPAC-namn magnesium; diklorid
Formel vikt 95.22
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Utseende White to yellow powder
Densitet 2.32
Show More Show Less

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.