Läs mer
Magnesiumklorid, ultratorr, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11340078
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11340078 5 g 5g
11330078 25 g 25g
11320078 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11340078 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042850.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 7786-30-3 | Cl2Mg | 95,21 g/mol
Magnesiumklorid används vanligtvis som en Lewis sur katalysator. Det används som flockningsmedel, analytiskt reagens, bedövningsmedel för bläckfiskar, och även i olika magnesiumcement och keramik. Den används för dammkontroll och vägstabilisering. Det används i brandsläckare, polymeraskedjereaktion (PCR) och vätelagring. Det är en prekursor för magnesiummetall och andra magnesiumföreningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7786-30-3
Molekylformel Cl2Mg
Molekylvikt (g/mol) 95.21
MDL-nummer MFCD00011106
InChI-nyckel TWRXJAOTZQYOKJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium chloride, magnesium chloride anhydrous, mgcl2, magnesium chloride, anhydrous, magnesium 2+ ion dichloride, chloromagnesite, magnesiumchlorid, magnesium ii chloride
PubChem CID 5360315
ChEBI CHEBI:6636
LEDER [Mg++].[Cl-].[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Magnesium chloride, ultra dry
Smältpunkt 714 °C
Färg Vitt till gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Utseende Vitt till gult pulver
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbas)
Densitet 2,32 g/cm3 vid 20 °C
Löslighetsinformation Mycket löslig i vatten med värmeutveckling. Lätt löslig i aceton och pyridin.
IUPAC-namn magnesium(2+)-diklorid
Formel vikt 95.22
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.