Läs mer
Magnesium citrate, dibasic hydrate
Produktkod. 11384937
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384937 250 g 250g
11394937 1 kg 1kg
11304947 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041954.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 119851-23-9 | C6H6MgO7 | 214.41 g/mol
Magnesiumcitrat används för att rensa avföring från tarmarna före operation. Det används också som ett laxermedel för lindring av förstoppning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 119851-23-9
Molekylformel C6H6MgO7
Molekylvikt (g/mol) 214.41
MDL-nummer MFCD00151706
InChI-nyckel DIXGJWCZQHXZNR-UHFFFAOYNA-L
Synonym magnesium 2-carboxymethyl-2-hydroxysuccinate hydrate
PubChem CID 88316079
LEDER [Mg++].OC(=O)CC(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Magnesium citrate, dibasic hydrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Merck Index 14,5663
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC-namn magnesium(2+)-2-(karboximetyl)-2-hydroxibutandioat
Formel vikt 214.14 (Anhydrous)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.